Kluczowe dokumenty
Z653780
Pyrex® glass general purpose dishes
capacity 3,500 mL, L × W 350 mm × 230 mm
Synonim(y):
1490/06
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Materiały
Pyrex
Właściwości
lid: no
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1490/06
dostępność
available only in EU
dł. × szerokość
350 mm × 230 mm
pojemność
3,500 mL
Opis ogólny
  • Wykonane z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego Pyrex
  • Idealne do wielu zastosowań:-
- Suszenie proszków i kryształów
- Barwienie i wywoływanie
- Zbieranie kropelek i wycieków z butelek z roztworami
- Elektroforeza żelowa i chromatografia papierowa
- Prace sekcyjne
  • Naczynia mogą być sterylizowane w autoklawie lub używane w kuchenkach mikrofalowych.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)