Z646393
BRAND® PD-Tip
maximum volume 100 μL, BIO-CERT®
About This Item
Materiały
colorless
polypropylene
agency
according to DIN 12 650
sterylność
sterile
Właściwości
ATP free
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
includes adapter: no
opakowanie
pack of 100 (individually wrapped)
producent / nazwa handlowa
BRAND 702683
maksymalna pojemność
100 μL
Opis ogólny
PLASTIBRAND PD-Tips fit with:
- HandyStep® electronic, Gilson® Repetman, Rainin AutoRepTM E (automatic tip recognition), HandyStep, Rainin AutoRep M, Eppendorf® Multipette® 4780 and EDOS® 5221
- PD-Tips are made from high-quality materials (cylinder: PP/piston: PE-HD, 0.1 mL: LCP)
- An adapter is supplied standard for 25 mL and 50 mL
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)