Key Documents
Z645575
Nichiryo pipette tips
volume range 0.1-10 μL, elongated, sterile
About This Item
Kod UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiały
colorless
sterylność
sterile
Właściwości
barrier: no
opakowanie
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
producent / nazwa handlowa
Nichiryo BMT-SSRS
dostępność
not available in (France)
maksymalna pojemność
10 μL
zakres pojemności
0.1-10 μL
Cechy i korzyści
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
Inne uwagi
Browse all pipette tips