Z637181
Mucasol™ universal detergent
volume 2 L
Synonim(y):
Mucasol Cleaner, Universal Detergent
About This Item
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
BRAND 44003
metody
protein expression: suitable
pojemność
2 L
20000 mL
Opis ogólny
The universal cleaning agent for labware and instruments made of glass, porclain, plastics, rubber and metal instruments. Items are cleaned within 10 to 30 minutes, without mechanical help. Mucasol replaces chromosulfuric acid, is free from chlorine and caustic alkalis, is non-toxic, non-aggressive and biodegradable.
Prolonged exposure to zinc and non-anodized aluminum surfaces should be avoided. Also suitable for cleaning by wiping.
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1