Kluczowe dokumenty
Z615358
VivaFlow 200 flipflow filtration
MWCO 5 kDa
About This Item
Kod UNSPSC:
41104916
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
opis
min recirculation volume < 20 mL
sterylność
non-sterile
Właściwości
holdup volume 5.3 mL
producent / nazwa handlowa
Sartorius VF20P1
dostępność
not available in ROW, USA and Canada
powierzchnia membrany
200 cm2
pojemność robocza
200 μL
wielkość porów
5 kDa MWCO
Opis ogólny
Koncentracja 250 ml do poniżej 20 ml w ciągu zaledwie kilku minut lub koncentracja jednego litra 50 razy w czasie krótszym niż 30 minut. Alternatywnie można użyć dwóch Vivaflow 200 równolegle i zatężyć 5 litrów w mniej niż 75 minut. W przypadku większości roztworów można oczekiwać prawie całkowitego odzysku próbki. Odsalanie lub wymiana buforu jest równie szybka przy użyciu opcjonalnego zespołu recyrkulacji dostępnego w ofercie Sartorius. Ekonomiczny pakiet standardowy jest dostarczany w komplecie z rurkami, manometrem kontrolnym, ogranicznikiem przepływu i rurkami pompy wysokociśnieniowej. Wszystko, czego potrzebujesz, to pompa perystaltyczna zdolna do obsługi rurek o średnicy zewnętrznej 6,4 mm. Jeśli głowica pompy wymaga większej rurki, należy podłączyć własną rurkę perystaltyczną do standardowego produktu za pomocą dołączonego łącznika. Vivaflow 200 jest łatwa w czyszczeniu i może być używana wielokrotnie.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)