Z353361
Freezing vials, sterile
capacity 0.5 mL, skirted bottom
Synonim(y):
fiolki do kriokonserwacji, kriofiole, rurki mrożące, tuby do kriokonserwacji
About This Item
Polecane produkty
Materiały
colorless tube
skirted bottom
opis
extrenal threads
sterylność
sterile
sterile
Właściwości
External thread
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Simport T332-2S
Parametry
-196 °C min. temp.
metody
cryopreservation: suitable
śr. zewn.
10.2 mm
pojemność
0.5 mL
Opis ogólny
Zakrętki są dostarczane z pętlami mocującymi i umożliwiają ich przymocowanie do probówki, aby zapobiec pomieszaniu i zanieczyszczeniu.
- Idealne do pracy w warunkach kriogenicznych
- Probówki bez fartucha mogą być wirowane z prędkością do 20 000 g (z fartuchem 17 000 g).
- Wytrzymują temperatury od -196°C do +121°C
Uwaga: Nie zanurzać w fazie ciekłej ciekłego azotu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)