Z337250
BRAND® conical joint stopper, PP
joint: ST/NS 12/21
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS12/21
Właściwości
autoclavable
producent / nazwa handlowa
BRAND
Opis ogólny
Hollow, with sealing ribs and square grip.
Inne uwagi
BR144415 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)