Z333905
BRAND® accu-jet® pro pipette controller membrane filters
spare membrane filters 0.2 μm, sterile
Synonim(y):
filtry butelkowe, filtry laboratoryjne, filtry systemu próżniowego
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
Materiały
PTFE
sterylność
sterile
Właściwości
hydrophobic
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 26530
wielkość porów
0.2 μm pore size
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The accu-jet®S / pro / macro pipette controller is designed to safeguard your equipment with its robust PP housing and integrated interior membrane that effectively blocks liquid. This protective feature ensures the longevity of your pipette controller while maintaining a clean and safe working environment.
Inne uwagi
BR26530 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)