Key Documents
Z331457
Lenz® round bottom flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 29/32
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS29/32
agency
according to DIN 12 348
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Lenz 3.0029.37
pojemność
100 mL
Informacje prawne
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH