Key Documents
Z331155
Lenz® dropping funnel with pressure equalizing arm
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/23, glass key
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiały
cylindrical
glass key
Połączenie
joint: ST/NS14/23
Właściwości
graduated
producent / nazwa handlowa
Lenz 4.3537.11
pojemność
100 mL
rozmiar otworu zatyczki kurka
2.5 mm
Opis ogólny
Discharge tube with standard ground cone and drip tip.
Informacje prawne
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH