Kluczowe dokumenty
Z327794
BRAND® graduated pipette, PP, high clarity
capacity 0 (5 mL) , 0.05 mL accuracy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
polypropylene
opis
blue ring mark
Właściwości
graduations
subdivision 0.1 mL
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
BRAND 27612
pojemność
0 (5 mL) , 0.05 mL accuracy
śr. zewn. rurki ssącej
≤8 mm
Opis ogólny
Resistant to breakage. Ideal for applications where glass pipettes cannot be used, e.g. in fluoro and silicate chemistry. Exposure to temperatures up to 60°C will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
Inne uwagi
BR27612 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.