Kluczowe dokumenty
Z327395
BRAND® graduated cylinders, PMP, blue scale
volume 250 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Właściwości
subdivision 2 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
250 mL
Wysokość
315 mm
Opis ogólny
Graduated cylinders, tall form, with blue printed scale, are made from transparent PMP. To DIN 12681 and ISO 6706. Calibrated to contain (TC, In). Perfect cylindrical design and equal graduation marks allow for easy volume reading. Functional spout minimizes spills. Exposure to temperatures up to 121 °C (autoclaving) will not cause permanent exceeding of error limits. Cleaning temperatures below 60 °C is recommended to pressure marks and inscriptions. For autoclaving, we recommend the design with embossed scale.
Inne uwagi
BR34748 (India)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.