Kluczowe dokumenty
Z326062
BRAND® SILBERBRAND graduated pipettes, piston type
capacity 2 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
AR-Glas®
Właściwości
calibrated to deliver (TD, EX)
class B
graduations
subdivision 0.02 mL
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
BRAND 31109
zakres pomiaru
accuracy: 0.02 mL
pojemność
2 mL
Opis ogólny
Integral piston pipetting aid with retaining spring. Marks and inscriptions in high contrast white enamel.
Inne uwagi
BR31109 (India)
Informacje prawne
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG