Kluczowe dokumenty
Z325481
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 2 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
AR-Glass
Właściwości
class B
graduation
subdivision 0.02 mL
supplementary to DIN range: no
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
BRAND 27073
pojemność
2 mL
Opis ogólny
AR-glass®. Graduated pipettes according to DIN EN ISO 835. Type 3 (zero point at the top), total delivery. Graduations and inscriptions in ETERNA amber stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Inne uwagi
BR27073 (India)
Informacje prawne
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.