Kluczowe dokumenty
Z324221
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder
volume 2000 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3
Właściwości
subdivision 20 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
2000 mL
Wysokość
505 mm
Opis ogólny
Measuring cylinder, tall form. Class B, to DIN EN ISO 4788. Short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal glass base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber diffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods.
Inne uwagi
BR31964 (Indie)
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)