Kluczowe dokumenty
Z0377
Sigma-Aldrich
Anti-Zyxin antibody, Mouse monoclonal
clone ZOL301, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-ESP-2, Anty-HED-2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ZOL301, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 82-84 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of HeLa cells.
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZYX(7791)
mouse ... Zyx(22793)
rat ... Zyx(114636)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-Zyxin, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG2a) pochodzi z hybrydomy ZOL301 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka (komórki NS1) i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych syntetycznym peptydem odpowiadającym ludzkiej Zyxin sprzężonej z KLH poprzez N-końcową dodaną cysteinę. Zyxin jest stosunkowo niskim składnikiem ogniskowych płytek adhezyjnych, włókien naprężeniowych i dynamicznych obszarów błony komórkowej, takich jak krawędź wiodąca. Można ją również znaleźć w jądrze komórkowym. Zyxin jest członkiem rodziny białek domeny LIM, która obejmuje również LPP (Lipoma preferred partner), Trip6 (thyroid hormone interacting protein 6) i Ajuba. Jest fosfoproteiną i składa się z dwóch głównych domen, rozszerzonej domeny N-końcowej, która zawiera sekwencję bogatą w prolinę, oraz domeny C-końcowej, która zawiera funkcjonalny sygnał eksportu jądrowego i trzy podwójne domeny LIM bogate w cysteinę i histydynę.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Zyxin, Mouse zostało użyte w:
  • Western blotting
  • Barwienie immunofluorescencyjne
  • Test immunoenzymatyczny (ELISA)
  • Immunocytochemia
Działania biochem./fizjol.
Zyxin oddziałuje z wieloma białkami cytoszkieletowymi, sygnalizacyjnymi i innymi, takimi jak α -aktyniną, fosfoproteiną stymulowaną przez wazodylatatory (VASP), Mena, białkami bogatymi w cysteinę LIM (CRP1, CRP2, CRP3/MLP), Vav, białkiem oporności antyestrogenowej raka piersi 1 (p130Cas), białkiem związanym z substratem CRK / (Human Enhancer of Filamentation 1) (CasL / HEF1) i białkiem wiążącym DNA związanym z seryną-argininą (SR) (SON). Podczas mitozy stwierdzono, że frakcja zyksyny wiąże się z supresorem nowotworu h-warts/LATS1 (duża supresorowa kinaza nowotworowa 1) w aparacie mitotycznym. Zyxin jest zaangażowany w regulację i modulację organizacji włókien aktyny, adhezji komórek, ruchliwości komórek, mitozy i transdukcji sygnału. Zyxin może przemieszczać się między ogniskowymi blaszkami adhezyjnymi a jądrem. Sugeruje się udział zyksyny w transkrypcji genów poprzez jej związek z czynnikami transkrypcyjnymi w jądrze.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genetic ablation of zyxin causes Mena/VASP mislocalization, increased motility, and deficits in actin remodeling
Hoffman LM, et al.
The Journal of Cell Biology, 172(5), 771-782 (2006)
Zyxin, a regulator of actin filament assembly, targets the mitotic apparatus by interacting with h-warts/LATS1 tumor suppressor
Hirota T, et al.
The Journal of Cell Biology, 149(5), 1073-1086 (2000)
Zyxin and paxillin proteins: focal adhesion plaque LIM domain proteins go nuclear
Wang Y and Gilmore TD
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1593(2-3), 115-120 (2003)
Identification of intracellular proteins and signaling pathways in human endothelial cells regulated by angiotensin-(1-7)
Meinert C, et al.
Journal of Proteomics, 130, 129-139 (2016)
Alexandra Woychek et al.
Cytoskeleton (Hoboken, N.J.), 76(2), 200-208 (2019-01-23)
The nuclear envelope protein nesprin-2G is a component of the linker of nucleoskeleton and cytoskeleton (LINC) complex and is responsible for mechanical and signaling crosstalk between the nucleus and cytoskeleton. A prior study has demonstrated that nesprin-2G knockout mice show