Merck
X1629
Sigma-Aldrich
Anti-XPG (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-COFS3, Anti-ERCC5, Anti-ERCM2, Anti-UVDR, Anti-XPGC
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using HEK-293T cells expressing recombinant XPG fusion protein, fixed with paraformaldehyde-Triton
western blot: 1-2 μg/mL using whole cell lysates of COS7 cells expressing recombinant XPG fusion protein
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ERCC5(2073)
Opis ogólny
Anty-XPG (C-końcowy) jest wytwarzany u królików przy użyciu jako immunogenu syntetycznego peptydu odpowiadającego aminokwasom 1120-1137 ludzkiego XPG, sprzężonego z KLH poprzez N-końcową dodaną resztę cysteiny. Xeroderma pigmentosum grupa G (XPG) jest genem naprawy DNA, który jest mapowany na ludzkim chromosomie 13q33. Jest członkiem rodziny nukleaz specyficznych strukturalnie FEN-1 i zawiera dwa wysoce konserwatywne motywy nukleazy znane jako regiony N i I oddzielone dużą insercją. Gen ten rozciąga się na około 69 kb długości i ma 15 eksonów. Jest wysoce polimorficzny.
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 1120-1137 of human XPG, conjugated to KLH via an N-terminal added cysteine residue.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-XPG (C-końcowe) produkowane u królików zostało użyte w:
  • barwieniu komórek w celu wykrycia xeroderma pigmentosum grupy G (XPG)
  • immunoblottingu
  • immunofluorescencji
Działania biochem./fizjol.
Xeroderma pigmentosum group G (XPG) pomaga utrzymać stabilność genomu. Uczestniczy również w transkrypcji RNA poprzez interakcję z TFIIH, polimerazą RNA II i Gadd45a. XPG uczestniczy również w szlaku naprawy przez wycinanie nukleotydów (NER). Mutacje w genie XPG powodują zespół Cockayne'a, który charakteryzuje się poważnymi wadami wzrostu, upośledzeniem umysłowym i wyniszczeniem.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Domain swapping between FEN-1 and XPG defines regions in XPG that mediate nucleotide excision repair activity and substrate specificity
Hohl M, et al.
Nucleic Acids Research, 35(9), 3053-3063 (2007)
Lineage-specific control of TFIIH by MITF determines transcriptional homeostasis and DNA repair
Seoane M, et al.
Oncogene, 38(19), 3616-3616 (2019)
Loss of heterozygosity and lack of mutations of the XPG/ERCC5 DNA repair gene at 13q33 in prostate cancer
Hyytinen ER, et al.
Prostate, 41(3), 190-195 (1999)
XPG rs873601 G> A contributes to uterine leiomyoma susceptibility in a Southern Chinese population
Liu Z, et al.
Bioscience Reports, 38(5), BSR20181116-BSR20181116 (2018)
Identification of the XPG region that causes the onset of Cockayne syndrome by using Xpg mutant mice generated by the cDNA-mediated knock-in method
Shiomi N, et al.
Molecular and Cellular Biology, 24(9), 3712-3719 (2004)