WPB01490WA
Whirl-Pak® Write-On Bag
384 mL capacity(13 oz)
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
opakowanie
pkg of 500 ea
producent / nazwa handlowa
B01490WA (Nasco)
Parametry
-346-180 °F temp. range (-210 to 82 °C)
szer. × dł.
2.5 in. × 5 in. , 6.5 x 12.5 cm
pojemność
384 mL × 13 oz
384 mL capacity(13 oz)
grubość
2.5 mil , 0.064 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Mieszana, dziewicza folia polietylenowa: zapewnia wyjątkową przejrzystość i doskonałą wytrzymałość. Zatwierdzona przez FDA do kontaktu z żywnością
- Zakładki zamykające odporne na przebicie: zawierają wewnętrzne i zewnętrzne taśmy zapewniające trwałość i stabilność; drut ułatwiający otwieranie, nalewanie i zamykanie
- Sterylizacja poprodukcyjna: perforowane zamknięcie w celu zachowania sterylności i zwiększenia integralności próbki
- Otwierane zakładki: zawierają antypoślizgową teksturę Tyvek ułatwiającą otwieranie
- Ciągłe uszczelnienie obwodowe: dla maksymalnej ochrony przed wyciekami
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WPB01490WA-500EA | 4061833567913 |