Kluczowe dokumenty
WH0387129M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GPR154 antibody produced in mouse
clone 2F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-G protein-coupled receptor 154, Anti-GPRA, Anti-PGR14, Anti-VRR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPSR1(387129)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny receptorów 1 sprzężonych z białkiem G i koduje białko błony plazmatycznej. Zwiększona ekspresja tego genu w komórkach rzęskowych nabłonka oddechowego i w komórkach mięśni gładkich oskrzeli jest związana z astmą. Mutacje w tym genie są również związane z tą chorobą. Opisano alternatywnie splicowane warianty, które kodują różne izoformy białka; jednak nie wszystkie warianty zostały w pełni scharakteryzowane. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GPR154 (NP_997056, 2 a.a. ~ 53 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PANFTEGSFDSSGTGQTLDSSPVACTETVTFTEVVEGKEWGSFYYSFKTEQL
Działania biochem./fizjol.
Receptor sprzężony z białkiem G 154 (GPR154) jest zaangażowany w procesy takie jak nocycepcja i stan zapalny. Polimorfizmy w kodującym go genie są powiązane z astmą i przewlekłymi chorobami zapalnymi.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kariina Laas et al.
Journal of psychopharmacology (Oxford, England), 29(8), 878-883 (2015-03-07)
Administration of neuropeptide S (NPS) elicits anxiolysis, arousal and higher activity in rodents. In humans, the NPS receptor (NPSR1) gene rs324981 A/T (Asn(107)Ile) polymorphism is associated with fear responses and anxiety. We have recently revealed an association of NPSR1 with
M Henström et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 26(10), 1417-1425 (2014-08-06)
Recurrent abdominal pain (RAP) occurs frequently among children and is one of the cardinal symptoms of functional gastrointestinal disorders (FGID). The mechanisms of visceral pain and RAP are not fully understood. A heritable component has been demonstrated and a few
V Pulkkinen et al.
Virchows Archiv : an international journal of pathology, 465(2), 173-183 (2014-06-12)
Neuroendocrine tumors (NETs) arise from disseminated neuroendocrine cells and express general and specific neuroendocrine markers. Neuropeptide S receptor 1 (NPSR1) is expressed in neuroendocrine cells and its ligand neuropeptide S (NPS) affects cell proliferation. Our aim was to study whether