Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0340371M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NRBP2 antibody produced in mouse
clone 4D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-nuclear receptor binding protein 2, Anti-pp9320
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NRBP2(340371)
Opis ogólny
The gene encoding nuclear receptor binding protein 2 (NRBP2) is localized on human chromosome 8.
Immunogen
NRBP2 (NP_848659, 151 a.a. ~ 258 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PRVLAPPPEEVQKAKTPTPEPFDSETRKVIQMQCNLERSEDKARWHLTLLLVLEDRLHRQLTYDLLPTDSAQDLASELVHYGFLHEDDRMKLAAFLESTFLKYRGTQA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seung-Gi Jin et al.
Nucleic acids research, 39(12), 5015-5024 (2011-03-08)
Methylation at the 5-position of cytosine is a well-studied epigenetic pathway. In addition to 5-methylcytosine (5mC), substantial amounts of 5-hydroxymethylcytosine (5hmC) also referred to as the sixth DNA base have been detected in certain tissues, most notably the brain. However