Kluczowe dokumenty
WH0286749M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SALF antibody produced in mouse
clone 5F12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-stoned B/TFIIA-alpha/beta-like factor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5F12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
MRNA STON1-GTF2A1L jest rzadkim, ale naturalnie występującym produktem współtranskrypcji sąsiednich genów STON1 i GTF2A1L. Ten rzadki transkrypt koduje białko fuzyjne składające się w ponad 95% z poszczególnych elementów, stoniny 1 i ogólnego czynnika transkrypcyjnego IIA, podobnego do 1. Znaczenie tego współtranskrybowanego mRNA i funkcja jego produktu białkowego nie zostały jeszcze określone. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SALF (NP_758515, 141 a.a. ~ 249 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SCTHPTPKVGLPDEVNPQQAESLGFQSDDLPQFQYFREDCAFSSPFWKDEGSDSHFTLDPPGSKKMFSSRNKEMPIDQKSLNKCSLNYICEKLEHLQSAENQDSLRSLS
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)