Key Documents
WH0255631M7
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COL24A1 antibody produced in mouse
clone 1D8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-collagen, type XXIV, alpha 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Collagen type XXIV α 1 (COL24A1) is part of the fibril-forming family of collagen molecules and is expressed in bones.
Immunogen
COL24A1 (NP_690850, 1626 a.a. ~ 1714 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PRWTSTQTSGPGLPIGFKGWNGQIFKVNTLLEPKVLSDDCKIQDGSWHKATFLFHTQEPNQLPVIEVQKLPHLKTERKYYIDSSSVCFL
Działania biochem./fizjol.
Collagen type XXIV α 1 (COL24A1) takes part in modulating various processes in the cartilage and bone. It has been linked to head and neck squamous cell carcinoma.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CREB-AP1 protein complexes regulate transcription of the collagen XXIV gene (Col24a1) in osteoblasts.
Matsuo N
The Journal of Biological Chemistry, 281(9), 5445-5452 (2006)
Kiyoshi Misawa et al.
Molecular and clinical oncology, 2(2), 285-291 (2014-03-22)
Squamous cell carcinoma of the head and neck (HNSCC) is the sixth most common type of cancer, affecting ~500,000 individuals worldwide annually. Collagen is the major constituent of the extracellular matrix component in tumors and plays a crucial role in