WH0165918M1
Monoclonal Anti-RNF168 antibody produced in mouse
clone 3E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FLJ35794, Anti-ring finger protein 168
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF168(165918)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MVPNRQKGSPDEYHLRATSSPPDKVLNGQRKNPKDGNFKRQTHTKHPTPERGSRDKNRQVSLKMQLKQSVNRRKMPNSTRDHCKVSKSAHSLQPSISQKSVFQMFQRCTK