Kluczowe dokumenty
WH0146223M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CMTM4 antibody produced in mouse
clone 6G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-chemokine-like factor super family 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6G4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CMTM4(146223)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene belongs to the chemokine-like factor gene superfamily, a novel family that is similar to the chemokine and the transmembrane 4 superfamilies of signaling molecules. This gene is one of several chemokine-like factor genes located in a cluster on chromosome 16. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
CKLFSF4 (NP_848933, 173 a.a. ~ 234 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QKWRVSVRQQSTNDYIRARTESRDVDSRPEIQRLDTFSYSTNVTVRKKSPTNLLSLNHWQLA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services