Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0136853M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SRCRB4D antibody produced in mouse
clone 3D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-S4DSRCRB, Anti-SRCRBS4D, Anti-scavenger receptor cysteine rich domain containing, group B (4 domains)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
The scavenger receptor cysteine-rich (SRCR) superfamily is an ancient and highly conserved group of cell surface and/or secreted proteins, some of which are involved in the development of the immune system and the regulation of both innate and adaptive immune responses. Group B SRCR domains usually contain 8 regularly spaced cysteines that give rise to a well-defined intradomain disulfide-bond pattern.[supplied by OMIM
Immunogen
SRCRB4D (AAH15651.1, 1 a.a. ~ 190 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTGTLRTRAWPAAKRAAGLRWALRDEARLSDCFHLGWGQHNCGHHEDAGALCAGEADSEGPEELGLQVQQDGSETTRVPTPRPRDGHLRLVNGAHRCEGRVELYLGQRWGTVCDDAWDLRAAGVLCRQLGCGQALAAPGEAHFGPGRGPILLDNVKCRGEESALLLCSHIRWDAHNCDHSEDASVLCQPS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)