Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
WH0091949M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COG7 antibody produced in mouse
clone 3G4-1B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CDG2E, Anti-component of oligomeric golgi complex 7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G4-1B3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COG7(91949)
Opis ogólny
Kompleksy wielobiałkowe są kluczowymi determinantami struktury aparatu Golgiego i jego zdolności do transportu wewnątrzkomórkowego i modyfikacji glikoprotein. Zidentyfikowano kilka kompleksów, w tym kompleks transportowy Golgiego (GTC), kompleks LDLC, który bierze udział w reakcjach glikozylacji oraz kompleks SEC34, który bierze udział w transporcie pęcherzykowym. Te 3 kompleksy są identyczne i zostały nazwane konserwowanym oligomerycznym kompleksem Golgiego (COG), który obejmuje COG7 (Ungar et al., 2002 [PubMed 11980916]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
COG7 (AAH37563, 1 a.a. ~ 770 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MDFSKFLADDFDVKEWINAAFRAGSKEAASGKADGHAATLVMKLQLFIQEANHAVEETSHQALQNMPKVLRDVEALKQEASFLKEQMILVKEDIKKFEQDTSQSMQVLVEIDQVKSRMQLAAESLQEADKWSTLSADIEETFKTQDIAVISAKLTGMQNSLMMLVDTPDYSEKCVHLEALKNRLEALASPQIVAAFTSQAVDQSKVFVKVFTEIDRMPQLLAYYYKCHKVQLLAAWQELCQSDLSLDRQLTGLYDALLGAWHTQIQWATQVFQKPHEVVMVLLIQTLGALMPSLPSCLSNGVERAGPEQELTRLLEFYDATAHFAKGLEMALLPHLHEHNLVKVTELVDAVYDPYKPYQLKYGDMEESNLLIQMSAVPLEHGEVIDCVQELSHSVNKLFGLASAAVDRCVRFTNGLGTCGLLSALKSLFAKYVSDFTSTLQSIRKKCKLDHIPPNSLFQEDWTAFQNSIRIIATCGELLRHCGDFEQQLANRILSTAGKYLSDSCSPRSLAGFQESILTDKKNSAKNPWQEYNYLQKDNPAEYASLMEILYTLKEKGSSNHNLLAAPRAALTRLNQQAHQLAFDSVFLRIKQQLLLISKMDSWNTAGIGETLTDELPAFSLTPLEYISNIGQYIMSLPLNLEPFVTQEDSALELALHAGKLPFPPEQGDELPELDNMADNWLGSIARATMQTYCDAILQIPELSPHSAKQLATDIDYLINVMDALGLQPSRTLQHIVTLLKTRPEDYRQVSKGLPRRLATTVATMRSVNY
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0091949M1-100UG4061829605193