Key Documents
WH0089885M8
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FATE1 antibody produced in mouse
clone 3B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FATE, Anti-fetal and adult testis expressed 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FATE1(89885)
Immunogen
FATE1 (NP_149076, 2 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
AGGPPNTKAEMEMSLAEELNHGRQGENQEHLVIAEMMELGSRSRGASQKKQKLEQKAAGSASAKRVWNMTATRPKKMGSQLPKPRMLRESGHGDAHLQE
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services