WH0084951M1
Monoclonal Anti-TNS4 antibody produced in mouse
clone 3B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CTEN, Anti-FLJ14950, Anti-PP14434, Anti-Tensin 4
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B8, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNS4(84951)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MGSKASSPHGLGSPLVASPRLEKRLGGLAPQRGSRISVLSASPVSDVSYMFGSSQSLLHSSNSSHQSSSRSLESPANSSSSLHSLGSVSLCTRPSDFQAPRNPTLTMGQPRTPHSPPLAKEHASSCPPSITNSMVDIPIVLINGCPEPGSSPPQRTPGHQNSVQPGAASPSNPCPATRSNSQTLSDAPFTTCPEGPARDMQPTMKFVMDTSKYWFKPNITREQAIELLRKEEPGAFVIRDSSSYRGSFGLALKVQEVPASAQSRPGEDSNDLIRHFLIESSAKGVHLKGADEEPYFGSLSAFVCQHSIMALALPCKLTIPQRELGGADGASDSTDSPASCQKKSAGCHTLYLSSVSVETLTGALAVQKAISTTFERDILPTPTVVHFKVTEQGITLTDVQRKVFFRRHYPLTTLRFCGMDPEQRKWQKYCKPSWIFGFVAKSQTEPQENVCHLFAEYDMVQPASQVIGLVTALLQDAERM