WH0084525M1
Monoclonal Anti-HOP antibody produced in mouse
clone 3D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Cameo, Anti-LAGY, Anti-MGC20820, Anti-NECC1, Anti-OB1, Anti-SMAP31, Anti-Toto, Anti-homeodomain-only protein
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOPX(84525)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MSAETASGPTEDQVEILEYNFNKVDKHPDSTTLCLIAAEAGLSEEETQKWFKQRLAKWRRSEGLPSECRSVID