Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0080347M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COASY antibody produced in mouse
clone 1H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Coenzyme A synthase, Anti-DPCK, Anti-NBP, Anti-PPAT, Anti-UKR1, Anti-pOV2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COASY(80347)
Opis ogólny
Biosynteza koenzymu A (CoA) z kwasu pantotenowego (witaminy B5) jest niezbędnym uniwersalnym szlakiem u prokariotów i eukariotów. COASY jest dwufunkcyjnym enzymem, który katalizuje 2 ostatnie etapy syntezy CoA. Działania te są wykonywane przez 2 oddzielne enzymy, adenylotransferazę fosfopantetyny (PPAT; EC 2.7.7.3) i kinazę dephospho-CoA (DPCK; EC 2.7.1.24), u prokariotów (Daugherty et al., 2002 [PubMed 11923312]).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
COASY (AAH06354, 1 a.a. ~ 225 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MLGNLLRPPYERPELPTCLYVIGLTGISGSGKSSIAQRLKGLGAFVIDSDHLGHRAYAPGPAYQPVEAFGTDILHKDGIINRKVLGSRVFGNKKQLKILTDIMWPIIAKLAREEMDRAVAEGKRVCVIDAAVLLEAGWQNLVHEVWTAVIPETEAVRRIVERDGLSEAAAQSRLQSQMSGQQLVEQSHVLSTLWEPHITQRQVEKAWALLQKRIPKTHQALD
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0080347M1-100UG4061829604509