WH0079872M1
Monoclonal Anti-CBLL1 antibody produced in mouse
clone 4C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Cas-Br-M (murine) ecotropic retroviral transforming sequence-like 1, Anti-FLJ23109, Anti-HAKAI, Anti-RNF188
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CBLL1(79872)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MDHTDNELQGTNSSGSLGGLDVRRRIPIKLISKQANKAKPAPRTQRTINRMPAKAPPGDEEGFDYNEEERYDCKGGELFANQRRFPGHLFWDFQINILGE