Kluczowe dokumenty
WH0079733M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-E2F8 antibody produced in mouse
clone 3E9-2F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-E2F transcription factor 8, Anti-FLJ23311
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E9-2F5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... E2F8(79733)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Czynniki transkrypcyjne E2F, takie jak E2F8, są niezbędne do koordynowania ekspresji genów wymaganych do progresji cyklu komórkowego i proliferacji (Christensen et al., 2005 [PubMed 16179649]).[dostarczony przez OMIM
Immunogen
E2F8 (AAH28244, 1 a.a. ~ 431 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MAQLAAICKMQLEEQSSESRQKVKVQLARSGPCKPVAPLDPPVNAEMELTAPSLIQPLGMVPLIPSPLSSAVPLILPQAPSGPSYAIYLQPTQAHQSVTPPQGLSPTVCTTHSSKATGSKDSTDATTEKAANDTSKASASTRPGSLLPAPERQGAKSRTREPAGERGSKRASMLEDSGSKKKFKEDLKGLENVSATLFPSGYLIPLTQCSSLGAESILSGKENSSALSPNHRIYSSPIAGVIPVTSSELTAVNFPSFHVTPLKLMVSPTSVAAVPVGNSPALASSHPVPIQNPSSAIVNFTLQHLGLISPNVQLSASPGSGIVPVSPRIESVNVAPENAGTQQGRATNYDSPVPGQSQPNGQSVAVTGAQQPVPVTPKGSQLVAESFFRTPGGPTKPTSSSCMDFEGANKTSLGTLFVPQRKLEVSTEDVH
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Panagiotis Zalmas et al.
EMBO reports, 9(3), 252-259 (2008-01-19)
Here, we report that the two recently identified E2F subunits, E2F7 and E2F8, are induced in cells treated with DNA-damaging agents where they have an important role in dictating the outcome of the DNA-damage response. The DNA-damage-dependent induction coincides with
Jing Li et al.
Developmental cell, 14(1), 62-75 (2008-01-16)
The E2f7 and E2f8 family members are thought to function as transcriptional repressors important for the control of cell proliferation. Here, we have analyzed the consequences of inactivating E2f7 and E2f8 in mice and show that their individual loss had