Key Documents
WH0059350M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LGR7 antibody produced in mouse
clone 3E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RXFP1(59350)
Immunogen
LGR7 (NP_067647, 68 a.a. ~ 162 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
WSMQFDKYFASYYKMTSQYPFEAETPECLVGSVPVQCLCQGLELDCDETNLRAVPSVSSNVTAMSLQWNLIRKLPPDCFKNYHDLQKLYLQNNKI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services