Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
WH0057154M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SMURF1 antibody produced in mouse
clone 1D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIAA1625, Anti-SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMURF1(57154)
Opis ogólny
Specyficzna dla SMAD ligaza E3 białka ubikwityny 1 (SMURF1) jest ligazą E3 ubikwityny, a kodujący ją gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 7q22.1.
Immunogen
SMURF1 (NP_065162, 165 a.a. ~ 268 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DSGPGRPLSCFMEEPAPYTDSTGAAAGGGNCRFVESPSQDQRLQAQRLRNPDVRGSLQTPQNRPHGHQSPELPEGYEQRTTVQGQVYFLHTQTGVSTWHDPRIP
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-SMURF1 produkowane u myszy zostało użyte w Western Blotting.
Działania biochem./fizjol.
SMAD specific E3 ubiquitin protein ligase 1 (SMURF1) działa jako negatywny regulator szlaku transformującego czynnika wzrostu β (TGFβ). Odgrywa rolę w jądrowym eksporcie matek przeciwko decapentaplegic homolog 7 (SMAD7) i degradacji SMAD4. Podczas przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego SMURF1 rozpuszcza ścisłe połączenia w komórkach. Białko to odgrywa również rolę w migracji komórek i w szlaku białka morfogenetycznego kości. SMURF1 został powiązany z rakiem wątrobowokomórkowym.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Smurf1 controls S phase progression and tumorigenesis through Wee1 degradation.
Wei R
Febs Letters (2017)
SMURF1 amplification promotes invasiveness in pancreatic cancer.
Kwei KA
PLoS ONE (2011)
Immunolocalization of Smurf1 in Hirano bodies.
Makioka K
Journal of the Neurological Sciences (2014)
[The role of Smad ubiquitination regulatory factor 1 in hepatocellular carcinoma].
Wang X
Zhonghua yi xue yi chuan xue za zhi (Chinese Journal of Medical Genetics) (2012)
Peroxisomal protein PEX13 functions in selective autophagy
Ming Y Lee
EMBO Reports (2016)