Kluczowe dokumenty
WH0056937M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TMEPAI antibody produced in mouse
clone 2A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-PMEPA1, Anti-STAG1, Anti-transmembrane, prostate androgen induced RNA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PMEPA1(56937)
Immunogen
TMEPAI (AAH15918, 181 a.a. ~ 280 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
NRTIFDSDLMDSARLGGPCPPSSNSGISATCYGSGGRMEGPPPTYSEVIGHYPGSSFQHQQSSGPPSLLEGTRLHTHIAPLESAAIWSKEKDKQKGHPL
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Riezki Amalia et al.
Cellular signalling, 59, 24-33 (2019-03-21)
Transmembrane prostate androgen-induced protein (TMEPAI) is a type I transmembrane protein induced by several intracellular signaling pathways such as androgen, TGF-β, EGF, and Wnt signaling. It has been reported that TMEPAI functions to suppress TGF-β and androgen signaling but here
Shenheng Luo et al.
Scientific reports, 7, 42668-42668 (2017-02-22)
The transmembrane prostate androgen-induced protein (TMEPAI) has been reported to be elevated in various tumor cells, is localized to the lysosome and promotes lysosome stability. The molecular mechanism of TMEPAI trafficking however to the lysosome is unknown. Here we report
Caroline Schwarzer et al.
Reproduction (Cambridge, England), 148(1), 55-72 (2014-04-02)
The long-standing view of 'immortal germline vs mortal soma' poses a fundamental question in biology concerning how oocytes age in molecular terms. A mainstream hypothesis is that maternal ageing of oocytes has its roots in gene transcription. Investigating the proteins