Kluczowe dokumenty
WH0055062M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-WIPI1 antibody produced in mouse
clone 3C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Atg18, Anti-FLJ10055, Anti-WD repeat domain, phosphoinositide interacting 1, Anti-WIPI49
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WIPI1(55062)
Opis ogólny
Białka WD40 są kluczowymi składnikami wielu istotnych funkcji biologicznych. Regulują one składanie kompleksów wielobiałkowych, prezentując platformę beta-śmigła do jednoczesnych i odwracalnych interakcji białko-białko. Członkowie podrodziny WIPI białek powtórzonych WD40, takich jak WIPI1, mają 7-łopatkową strukturę śmigła i zawierają konserwowany motyw do interakcji z fosfolipidami (Proikas-Cezanne i in., 2004 [PubMed 15602573]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
WIPI1 (NP_060453.2, 348 a.a. ~ 445 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GGECVLIKTHSLLGSGTTEENKENDLRPSLPQSYAATVARPSASSASTVPGYSEDGGALRGEVIPEHEFATGPVCLDDENEFPPIILCRGNQKGKTKQ
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)