Kluczowe dokumenty
WH0054766M7
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BTG4 antibody produced in mouse
clone 1A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-B-cell translocation gene 4, Anti-MGC33003, Anti-PC3B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
1A6, monoclonal
application:
ELISA (i)
IF
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
citations:
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BTG4(54766)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the BTG/Tob family. This family has structurally related proteins that appear to have antiproliferative properties. This encoded protein can induce G1 arrest in the cell cycle. (provided by RefSeq)
Immunogen
BTG4 (AAH31045, 1 a.a. ~ 206 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRDEIATTVFFVTRLVKKHDKLSKQQIEDFAEKLMTILFETYRSHWHSDCPSKGQAFRCIRINNNQNKDPILERACVESNVDFSHLGLPKEMTIWVDPFEVCCRYGEKNHPFTVASFKGRWEEWELYQQISYAVSRASSDVSSGTSCDEESCSKEPRVIPKVSNPKSIYQVKSVPVLFYTFFLSNSKKNALIMKTKKQKNMERTKL
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)