Kluczowe dokumenty
WH0054207M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNK10 antibody produced in mouse
clone 1C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TREK2, Anti-potassium channel, subfamily K, member 10
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klon:
1C1, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
1
metody:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNK10(54207)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to the family of potassium channel proteins containing two pore-forming P domains. This channel is an open rectifier which primarily passes outward current under physiological K+ concentrations, and is stimulated strongly by arachidonic acid and to a lesser degree by membrane stretching, intracellular acidification, and general anaesthetics. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
KCNK10 (NP_066984, 439 a.a. ~ 538 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SEDNIINKFGSTSRLTKRKNKDLKKTLPEDVQKIYKTFRNYSLDEEKKEEETEKMCNSDNSSTAMLTDCIQQHAELENGMIPTDTKDREPENNSLLEDRN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhaoyang Xiao et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(20), 7027-7042 (2014-05-16)
Neurotensin (NT) is a tridecapeptide distributed in the CNS, including the entorhinal cortex (EC), a structure that is crucial for learning and memory and undergoes the earliest pathological alterations in Alzheimer's disease (AD). Whereas NT has been implicated in modulating