WH0051586M2
Monoclonal Anti-PCQAP antibody produced in mouse
clone 4A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ARC105, Anti-CAG7A, Anti-CTG7A, Anti-DKFZp686A2214, Anti-DKFZp762B1216, Anti-MED15, Anti-PC2 (positive cofactor 2, multiprotein complex) glutamine/Q-rich-associated protein, Anti-TIG1, Anti-TNRC7
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MED15(51586)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MDVSGQETDWRSTAFRQKLVSQIEDAMRKAGVAHSKSSKDMESHVFLKAKTRDEYLSLVARLIIHFRDIHNKKSQASVSDPMNALQSL