Kluczowe dokumenty
WH0051422M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRKAG2 antibody produced in mouse
clone 3C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-AAKG, Anti-AAKG2, Anti-H91620p, Anti-WPWS, Anti-protein kinase, AMP-activated, gamma 2 non-catalytic subunit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKAG2(51422)
Opis ogólny
Kinaza białkowa aktywowana AMP (AMPK) jest heterotrimerycznym białkiem składającym się z katalitycznej podjednostki alfa, niekatalitycznej podjednostki beta i niekatalitycznej regulacyjnej podjednostki gamma. Istnieją różne formy każdej z tych podjednostek, kodowane przez różne geny. AMPK jest ważnym enzymem wyczuwającym energię, który monitoruje stan energii komórkowej i działa poprzez inaktywację kluczowych enzymów zaangażowanych w regulację biosyntezy de novo kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Gen ten jest członkiem rodziny podjednostek gamma AMPK i koduje białko z czterema domenami beta-syntazy cystationiny. Mutacje w tym genie są związane z preekscytacją komorową (zespół Wolffa-Parkinsona-White'a), postępującą chorobą układu przewodzącego i przerostem serca. Scharakteryzowano alternatywne warianty transkrypcyjne, kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PRKAG2 (AAH20540, 191 a.a. ~ 300 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
AFMKQNLDELGIGTYHNIAFIHPDTPIIKALNIFVERRISALPVVDESGKVVDIYSKFDVINLAAEKTYNNLDITVTQALQHRSQYFEGVKCNKLEILETIVDRIVRAE
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)