Kluczowe dokumenty
WH0051227M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PIGP antibody produced in mouse
clone 2E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DCRC, Anti-DCRCS, Anti-DSCR5, Anti-DSRC, Anti-phosphatidylinositol glycan, class P
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIGP(51227)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene encodes an enzyme involved in the first step of glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchor biosynthesis. The GPI-anchor is a glycolipid found on many blood cells that serves to anchor proteins to the cell surface. The encoded protein is a component of the GPI-N-acetylglucosaminyltransferase complex that catalyzes the transfer of N-acetylglucosamine (GlcNAc) from UDP-GlcNAc to phosphatidylinositol (PI). This gene is located in the Down Syndrome critical region on chromosome 21 and is a candidate for the pathogenesis of Down syndrome. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Immunogen
PIGP (NP_710149, 77 a.a. ~ 134 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NMMSTSPLDSIHTITDNYAKNQQQKKYQEEAIPALRDISISEVNQMFFLAAKELYTKN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)