Kluczowe dokumenty
WH0051099M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ABHD5 antibody produced in mouse
clone 4B12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-CDS, Anti-CGI58, Anti-IECN2, Anti-MGC8731, Anti-NCIE2, Anti-abhydrolase domain containing 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ABHD5(51099)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do dużej rodziny białek zdefiniowanych przez fałd hydrolazy alfa/beta i zawiera trzy motywy sekwencyjne, które odpowiadają triadzie katalitycznej występującej w podrodzinie esterazy/lipazy/tioesterazy. Różni się on od innych członków tej podrodziny tym, że jego domniemana triada katalityczna zawiera asparaginę zamiast reszty serynowej. Mutacje w tym genie są związane z zespołem Chanarina-Dorfmana, chorobą spichrzeniową trójglicerydów z upośledzonym utlenianiem długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ABHD5 (NP_057090, 240 a.a. ~ 342 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
FEDDTVTEYIYHCNVQTPSGETAFKNMTIPYGWAKRPMLQRIGKMHPDIPVSVIFGARSCIDGNSGTSIQSLRPHSYVKTIAILGAGHYVYADQPEEFNQKVK
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)