Kluczowe dokumenty
WH0027086M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FOXP1 antibody produced in mouse
clone 4E3-G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-12CC4, Anti-FLJ23741, Anti-HSPC215, Anti-MGC12942, Anti-MGC88572, Anti-MGC99551, Anti-QRF1, Anti-forkhead box P1, Anti-hFKH1B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E3-G11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2b
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXP1(27086)
Opis ogólny
Gen ten należy do podrodziny P rodziny czynników transkrypcyjnych typu forkhead box (FOX). Czynniki transkrypcyjne skrzynki widełkowej odgrywają ważną rolę w regulacji transkrypcji genów specyficznych dla tkanki i typu komórki zarówno podczas rozwoju, jak i dorosłości. Białko Forkhead Box P1 zawiera zarówno domeny wiążące DNA, jak i domeny wiążące białko. Gen ten może działać jako supresor nowotworu, ponieważ jest tracony w kilku typach nowotworów i mapuje się do regionu chromosomalnego (3p14.1), który według doniesień zawiera gen(y) supresorowy(e) nowotworu. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FOXP1 (AAH05055, 1 a.a. ~ 114 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MMQESGTETKSNGSAIQNGSGGSNHLLECGGLREGRSNGETPAVDIGAADLAHAQQQQWHLINHQPSRSPSSWLKRLISSPWELEVLQVPLWGAVAETKMSGPVCQPNPSPF
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of human FOXP1 isoform 2, using monoclonal antibody 4E3-G11, and intron retention as a tissue-specific mechanism generating a novel FOXP1 isoform.
P J Brown et al.
Histopathology, 52(5), 632-637 (2008-03-04)
Miaoxia He et al.
Gastric cancer : official journal of the International Gastric Cancer Association and the Japanese Gastric Cancer Association, 17(3), 431-441 (2013-11-16)
Mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma and diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), which are the two most common types of gastric lymphomas, have different clinicopathological features and molecular characteristics with distinct clinical outcomes. Tumor suppressor miR-34a connects the p53 network with
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0027086M1-100UG4061829614713