Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
WH0026508M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HEYL antibody produced in mouse
clone 4A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif-like
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HEYL(26508)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny czynników transkrypcyjnych typu podstawowa helisa-pętla-helisa (bHLH) związanych z owłosieniem i wzmacniaczem podziału (HESR). Sekwencja kodowanego białka zawiera konserwatywną domenę bHLH i pomarańczową, ale jego motyw YRPW różni się od innych członków rodziny HESR. Uważa się, że jest to efektor sygnalizacji Notch i regulator decyzji o losie komórek. Znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu, ale ich ważność biologiczna nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HEYL (NP_055386, 221 a.a. ~ 327 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PLRRATGIILPARRNVLPSRGASSTRRARPLERPATPVPVAPSSRAARSSHIAPLLQSSSPTPPGPTGSAAYVAVPTPNSSSPGPAGRPAGAMLYHSWVSEITEIGA
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)