WH0026270M1
Monoclonal Anti-FBXO6 antibody produced in mouse
clone 3F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-F-box protein 6, Anti-FBG2, Anti-FBS2, Anti-FBX6, Anti-Fbx6b
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBXO6(26270)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MDAPHSKAALDSINELPENILLELFTHVPARQLLLNCRLVCSLWRDLIDLMTLWKRKCLREGFITKDWDQPVADWKIFYFLRSLHRNLLRNPCAEEDMFAWQIDFNGGDRWKVESLPGAHGTDFPDPKVKKYFVTSYEMCLKSQLVDLVAEGYWEELLDTFRPDIVVKDWFAARADCGCTYQLKVQLASADYFVLASFEPPPVTIQQWNNATWTEVSYTFSDYPRGVRYILFQHGGRDTQYWAGWYGPRVTNSSIVVSPKMTRNQASSEAQPGQKHGQEEAAQSPYRAVVQIF