WH0025865M1
Monoclonal Anti-PRKD2 antibody produced in mouse
clone 2E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-HSPC187, Anti-PKD2, Anti-protein kinase D2
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PRKD2(25865)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MDESEDSGVIPGSHSENALHASEEEEGEGGKAQSSLGYIPLMRVVQSVRHTTRKSSTTLREGWVVHYSNKDTLRKRHYWRLDCKCITLFQNNTTNRYYKEIPLSEILTVE