Kluczowe dokumenty
WH0023608M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MKRN1 antibody produced in mouse
clone 4E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-RNF61, Anti-makorin, ring finger protein, 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klon:
4E9, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
1
metody:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MKRN1(23608)
Opis ogólny
The Makorin ring finger protein-1 gene (MKRN1) is a highly transcribed, intron-containing source for a family of intronless mammalian genes encoding a novel class of zinc finger proteins. Phylogenetic analyses indicate that the MKRN1 gene is the ancestral founder of this gene family (Gray et al., 2000 [PubMed 10843807]).[supplied by OMIM
Immunogen
MKRN1 (NP_038474, 365 a.a. ~ 440 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSNKACRYFDEGRGSCPFGGNCFYKHAYPDGRREEPQRQKVGTSSRYRAQRRNHFWELIEERENSNPFDNDEEEVV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu-Wei Chang et al.
PloS one, 9(9), e107961-e107961 (2014-09-23)
Stress granules (SGs) are compartmentalized messenger ribonucleoprotein particles (mRNPs) where translationally repressed mRNAs are stored when cells encounter environmental stress. Cytoplasmic polyadenylation element-binding protein (CPEB)4 is a sequence-specific RNA-binding protein and translational regulator. In keeping with the results obtained from