WH0023499M1
Monoclonal Anti-MACF1 antibody produced in mouse
clone 6G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ABP620, Anti-ACF7, Anti-FLJ46776, Anti-KIAA0465, Anti-KIAA1251, Anti-MACF, Anti-OFC4, Anti-microtubule-actin crosslinking factor 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6G7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MACF1(23499)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
KIEDEVTRQVAQCKCAKRFQVEQIGENKYRFGDSQQLRLVRILRSTVMVRVGGWMALDEFLVKNDPCRARGRTNIELREKFILPEGASQGMTPF
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WH0023499M1-100UG | 4061829601683 |