Key Documents
WH0011165M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NUDT3 antibody produced in mouse
clone 3C5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-DIPP, Anti-DIPP1, Anti-nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUDT3(11165)
Opis ogólny
NUDT3 belongs to the MutT, or Nudix, protein family. Nudix proteins act as homeostatic checkpoints at important stages in nucleoside phosphate metabolic pathways, guarding against elevated levels of potentially dangerous intermediates, like 8-oxo-dGTP, which promotes AT-to-CG transversions (Safrany et al., 1998 [PubMed 9822604]).[supplied by OMIM
Immunogen
NUDT3 (AAH07727, 1 a.a. ~ 172 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MMKLKSNQTRTYDGDGYKKRAACLCFRSESEEEVLLVSSSRHPDRWIVPGGGMEPEEEPSVAAVREVCEEAGVKGTLGRLVGIFENQERKHRTYVYVLIVTEVLEDWEDSVNIGRKREWFKIEDAIKVLQYHKPVQASYFETLRQGYSANNGTPVVATTYSVSAQSSMSGIR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services