Key Documents
WH0010999M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC27A4 antibody produced in mouse
clone 1F4-1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FATP4, Anti-solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F4-1B10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC27A4(10999)
Immunogen
SLC27A4 (AAH09959.1, 1 a.a. ~ 237 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPLTLSTLLQPGRIWTGRRAAEPTPGHNAAWSLSGGGAAVLQAGAETALDPGGILPVVPLLGIWRLALHPGLHQDHQAYLTGDVLVMDELGYLYFRDRTGDTFRWKGENVSTTEVEGTLSRLLDMADVAVYGVEVPGTEGRAGMAAVASPTGNCDLERFAQVLEKELPLYARPIFLRLLPELHKTGTYKFQKTELRKEGFDPAIVKDPLFYLDAQKGRYVPLDQEAYSRIQAGEEKL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Drug Transport